Learn More
Applied Biosystems™ DIEA/NMP (N,N-diisopropylethylamine/N-methylpyrrolidone) (2 M)
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
:
Conserver à température ambiante.
Description
- Usage exclusivement réservé à la recherche
- Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic
Spécification
Spécification
| Format | Liquide |
| Type de produit | N N-diisopropyléthylamine / N-méthylpyrrolidone |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Type de réactif | Réactif de synthèse de peptides |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |