Learn More
Gazole 2 Composite 50000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325796 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325796 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09010320DI
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau No. 2 Diesel Oil
CAS 68334-30-5
Noms d’analytes ou de composants No. 2 Diesel Oil
Conditions d’expédition Température ambiante
Concentration 50000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Fuels, diesel, Diesel fuel oil, Diesel oil, Diesel oil (petroleum), Diesel test fuel, HRD 76, NATO-F 76, Diesel fuel
Solvent or Matrix Dichlorométhane
Quantité 1 mL