Learn More
Diesel ; matériau de référence certifié multi-paramètres, certification UKAS ISO 17034/ISO 17025, 500 ml, Paragon Scientific™
Code produit 16090182
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16090182 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16090182 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur CRMUMPGO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00€
    491.17€ / 500mL
    Économisez 68.83€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Les matériaux de référence certifiés multi-paramètres sont des matériaux de référence doublement certifiés de qualité supérieure, certifiés conformément aux normes ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS. Doublement certifiés conformément à ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS.
  • Certifié pour la viscosité, la densité, le point d’éclair, le point de trouble, la température limite de filtrabilité et la distillation à l’aide des protocoles des méthodes d’essai ASTM / IP et EN
  • Niveau de garantie d'accréditation le plus élevé, fournissant les données certifiées les plus crédibles actuellement disponibles dans le monde entier
  • De faibles niveaux d'incertitude permettent d'obtenir une précision maximale des données
  • Paramètres d’essai multiples garantissant une solution flexible et rentable
  • Toutes les données générées exclusivement par les17025 laboratoires certifiés ISO de l'UKAS
  • Entièrement traçable aux normes internationales
  • 18 Durée de conservation
  • Le conditionnement en flacon en verre inerte de 500 ml avec bouchon inviolable assure une intégrité absolue des échantillons
  • Disponible en stock pour une expédition immédiate
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Numéro UN UN 1202
Quantité 500 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Multi-Parameter Certified Reference Material, diesel
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: diesel fuel
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.