Learn More
Diéthazine sulfoxyde, Mikromol™
Code produit 30050842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050842 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050842 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1593.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
sulfoxyde de diéthazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethazine Sulfoxide
CAS 10078-16-7
Noms d’analytes ou de composants Diethazine Sulfoxide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H22 N2 O S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme N,N-Diethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine 5-oxide, Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)ethyl]-, 5-oxide (6CI,7CI,8CI), Dinezine Sulfoxide
Formule InChI InChI=1S/C18H22N2OS/c1-3-19(4-2)13-14-20-15-9-5-7-11-17(15)22(21)18-12-8-6-10-16(18)20/h5-12H,3-4,13-14H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)CCN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13
Nom IUPAC N,N-dietil-2-(5-oxofenotiazin-10-il)etanamina
Poids moléculaire (g/mol) 314.45
Quantité 25 mg
Poids de la formule 314,1453 g/mol