Learn More
Diéthoxyméthylphénylsilane, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 117°C to 118°C (30mmHg) |
| Nom chimique ou matériau | Diethoxymethylphenylsilane |
| Quantité | 50 g |
| Point d’éclair | 88°C (190°F) |
| Indice de réfraction | 1.4696 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Densité | 0.963 |
| Beilstein | 2938396 |
| Poids de la formule | 210.35 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |