Learn More
Diéthoxyméthylvinylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 133°C to 134°C |
| Nom chimique ou matériau | Diethoxymethylvinylsilane |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN1993 |
| Beilstein | 970124 |
| Point d’éclair | 17°C (62°F) |
| Poids de la formule | 160.29 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Indice de réfraction | 1.4 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Afficher plus |