Learn More
Diéthoxyméthylvinylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369055 100 g 100g
11349055 5 g 5g
11359055 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11369055 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14224.22
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5507-44-8 | C7H16O2Si | 160.288 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5507-44-8
Formule moléculaire C7H16O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 160.288
Numéro MDL MFCD00009067
Clé InChI MBGQQKKTDDNCSG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethoxy methyl vinyl silane, methylvinyldiethoxysilane, silane, ethenyldiethoxymethyl, vinylmethyldiethoxysilane, diethoxy methyl vinylsilane, silane, diethoxymethylvinyl, vinyldiethoxymethylsilane, vinylmethyldiathoxysilan, diethoxymethylvinyl silane, diethoxy-methyl-vinyl-silane
CID PubChem 79646
Nom IUPAC éthényl-diéthoxy-méthylsilane
SMILES CCO[Si](C)(C=C)OCC
Spécification
Point d’ébullition 133°C to 134°C
Nom chimique ou matériau Diethoxymethylvinylsilane
Quantité 100 g
Point d’éclair 17°C (62°F)
Indice de réfraction 1.4
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.858
Numéro UN UN1993
Beilstein 970124
Poids de la formule 160.29
Pourcentage de pureté 97%