Learn More
1,1-cyclobutanedicarboxylate de diéthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479657
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11479657
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22140.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3779-29-1 | C10H16O4 | 200.23 g/mol
Diethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate is used as a pharmaceutical intermediate. Used as intermediate in the production of Carboplatin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,1-cyclobutanedicarboxylate de diéthyle sert d’intermédiaire pharmaceutique. Utilisé comme intermédiaire dans la production de carboplatine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3779-29-1
Formule moléculaire C10H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 200.23
Numéro MDL MFCD00019261
Clé InChI JPNJEJSZSMXWSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate, 1,1-cyclobutanedicarboxylic acid, diethyl ester, 1,1-diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate, cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclobutanedicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclobutanedicarboxylic acid, 1,1-diethyl ester, 1,1-dicarboethoxycyclobutane, ethyl 1-ethoxycarbonyl cyclobutanecarboxylate, acmc-1cmcx, diethyl1,1-cyclobutanedicarboxylate
CID PubChem 77410
Nom IUPAC cyclobutane-1,1-dicarboxylate de diéthyle
SMILES CCOC(=O)C1(CCC1)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate
Densité 1.05
Point d’ébullition 96°C to 98°C (8 mmHg)
Point d’éclair 89°C (192°F)
Indice de réfraction 1.436
Quantité 10 g
Beilstein 2050195
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 95%