Learn More
1,3-acétonédicarboxylate de diéthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10309420 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
50mL
Code produit. 10309420
Marque: Thermo Scientific Acros 325630500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 105-50-0 | C9H14O5 | 202.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-50-0
Formule moléculaire C9H14O5
Poids moléculaire (g/mol) 202.21
Numéro MDL MFCD00009200
Clé InChI ZSANYRMTSBBUCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, diethyl 3-oxoglutarate, 1,5-diethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, diethyl ester, ethyl acetonedicarboxylate, ethyl 3-oxoglutarate, diethyl acetone-1,3-dicarboxylate, diethyl acetone dicarboxylate, 3-oxopentanedioic acid diethyl ester, acetonedicarboxylic acid diethyl ester
CID PubChem 66045
Nom IUPAC diéthyl3-oxopentanedioate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)CC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl 1, 3-acetonedicarboxylate
Note relative au nom 95%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1120g/mL
Point d’ébullition 250.0°C
Point d’éclair 86°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5O2CCH2COCH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4380 to 1.4420
Quantité 50 mL
Beilstein 03, 791
Gravité spécifique 1.112
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L in water (20°C)
Poids de la formule 202.21
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide