Learn More
Alfa Aesar™ (2-pentyl)malonate de diéthyle, 94 %
Code produit. 11324509
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11324509
Marque: Alfa Aesar™ B24993.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le (2-pentyl)malonate de diéthyle est utilisé dans la réaction in vitro des barbituriques avec du formaldéhyde pour évaluer la toxicologie médico-légale sur la cause du décès.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117-47-5
Formule moléculaire C12H22O4
Poids moléculaire (g/mol) 230.30
Numéro MDL MFCD00051558
Clé InChI RQFSNEWORATSCC-UHFFFAOYNA-N
Synonyme diethyl 1-methylbutyl malonate, diethyl 2-pentyl malonate, diethyl 1-methylbutylmalonate, diethyl 1-methylbutal malonate, 1-methylbutyl malonic ester, 1-methylbutyl malonic acid diethyl ester, diethyl pentan-2-ylmalonate, acmc-1brsl, diethyl sec-amyl malonate
CID PubChem 95449
Nom IUPAC 2-pentan-2-ylpropanedioate de diéthyle
SMILES CCCC(C)C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl (2-pentyl)malonate
Densité 0.968
Point d’ébullition 118°C to 119°C (9 mmHg)
Indice de réfraction 1.427
Quantité 10 g
Poids de la formule 230.31
Pourcentage de pureté 94%