Learn More
2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate de diéthyle, Mikromol™
Code produit 17943656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17943656 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17943656 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1317.190025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate de diéthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau Diethyl-2-propylimidazole-4,5-dicarboxylate
CAS 144689-94-1
Noms d’analytes ou de composants Diethyl-2-propylimidazole-4,5-dicarboxylate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H18 N2 O4
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Synonyme 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid, 2-propyl-, 4,5-diethyl ester, 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid, 2-propyl-, diethyl ester (9CI), Diethyl 2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate, Diethyl 2-propylimidazole-4,5-dicarboxylate
Formule InChI InChI=1S/C12H18N2O4/c1-4-7-8-13-9(11(15)17-5-2)10(14-8)12(16)18-6-3/h4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
SMILES CCCc1nc(C(=O)OCC)c([nH]1)C(=O)OCC
Nom IUPAC 2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate de diéthyle
Poids moléculaire (g/mol) 254.28
Quantité 25 mg
Poids de la formule 254,1267 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.