Learn More
Diéthyl(3-pyridinyl)borane, Mikromol™
Code produit 30049610
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049610 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049610 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3504.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Diéthyl(3-pyridinyl)borane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl(3-pyridinyl)borane
CAS 89878-14-8
Noms d’analytes ou de composants Diethyl(3-pyridinyl)borane
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H14 B N
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 3-(Diethylboryl)pyridine, 3-Diethylboropyridine, 3-Pyridinyldiethylborane, 3-Pyridyldiethylborane, Diethyl-3-pyridylborane
Formule InChI InChI=1S/C9H14BN/c1-3-10(4-2)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCB(CC)c1cccnc1
Nom IUPAC diéthyl(3-pyridyl)borane
Poids moléculaire (g/mol) 147.02
Quantité 25 mg
Poids de la formule 147,1219 g/mol