Learn More
Acétamidomalonate de diéthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Diethyl 2-Acetamidomalonate, is a versatile building block used for the synthesis of various pharmaceutical and biologically active compounds. It is an intermediate for the preparation of Novobiocin analogues as potential heat shock protein 90 inhibitors. It is also used as a important intermediates in syntheses of vitamins B1 and B6, barbiturates, non-steroidal anti-inflammatory agents, other numerous pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2-acétamidomalonate de diéthyle est un motif structural polyvalent utilisé pour la synthèse de divers composés pharmaceutiques et biologiquement actifs. Il sert d’intermédiaire pour la préparation d’analogues de la novobiocine en tant qu’inhibiteur potentiel de la protéine de choc thermique 90. Il est également utilisé comme intermédiaire important dans la synthèse des vitamines B1 et B6, des barbituriques, des anti-inflammatoires non stéroïdiens et de nombreux autres produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl acetamidomalonate |
| Point de fusion | 96°C to 99°C |
| Point d’ébullition | 185°C (20 mmHg) |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 783883 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 217.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |