Learn More
acétamidomalonate de diéthyle, Mikromol
Code produit 30464283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464283 4 x 25 mg -
30050075 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30464283 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3554.0300254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
acétamidomalonate de diéthyle, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl Acetamidomalonate
CAS 1068-90-2
Noms d’analytes ou de composants Diethyl Acetamidomalonate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H15 N O5
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Propanedioic acid, 2-(acetylamino)-, 1,3-diethyl ester, Malonic acid, acetamido-, diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Propanedioic acid, (acetylamino)-, diethyl ester (9CI), (Acetylamino)malonic acid diethyl ester, (Acetylamino)propanedioic acid diethyl ester, 2-(Acetylamino)propanedioic acid diethyl ester, 2-Acetylamino-malonic acid diethyl ester, Acetamidomalonic acid diethyl ester, Diethyl (N-acetylamino)malonate, Diethyl (acetylamino)malonate, Diethyl 2-(acetamido)propanedioate, Diethyl 2-(acetylamino)propanedioate, Diethyl 2-acetamidomalonate, Diethyl 2-acetylaminomalonate, Diethyl acetamidomalonate, Diethyl α-(acetylamino)malonate, NSC 7645
Formule InChI InChI=1S/C9H15NO5/c1-4-14-8(12)7(10-6(3)11)9(13)15-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCOC(=O)C(NC(=O)C)C(=O)OCC
Nom IUPAC 2-acétamidopropanedioate de diéthyle
Poids moléculaire (g/mol) 217.22
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 217,095 g/mol