Learn More
Adipate de diéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11480363
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11480363
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11476.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 141-28-6 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
Poly(vinylidene fluoride) (PVF2) gels in diethyl adipate (DEA) with fibrillar morphology is presented. Gelation process obeys the three-dimensional percolation mechanism. Combustion and emission characteristics of a direct-injection diesel engine is fueled with diesel-diethyl adipate blends.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
On présente des gels de poly(vinylidène flouride) (PVF2) dans l’adipate de diéthyle (DEA) avec une morphologie fibrillaire. Le processus de gélification respecte le mécanisme de percolation tridimensionnelle. Les caractéristiques de combustion et d’émission d’un moteur diesel à injection directe sont alimentées par des mélanges diésel-adipate diéthylique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-28-6
Formule moléculaire C10H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 202.25
Numéro MDL MFCD00009215
Clé InChI VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl adipate, ethyl adipate, 1,6-diethyl hexanedioate, hexanedioic acid, diethyl ester, adipic acid, diethyl ester, adipic acid diethyl ester, hexanedioic acid, diethyl, diethylhexanedioic acid, diethylester kyseliny adipove, ethyl delta-carboethoxyvalerate
CID PubChem 8844
ChEBI CHEBI:34697
Nom IUPAC Hexanedioate de diéthyle
SMILES CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl adipate
Point de fusion -20°C
Densité 1.008
Point d’ébullition 250°C to 252°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire CH3CH2O2C(CH2)4CO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.4275
Quantité 500 g
Beilstein 1780035
Merck Index 14,162
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 202.25
Pourcentage de pureté 99%