Learn More
Chlorhydrate d’aminomalonate de diéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021375
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11404654
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13681.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13433-00-6 | C7H14ClNO4 | 211.642 g/mol
Diethyl aminomalonate hydrochloride is used as a pharmaceutical intermediate. Diethyl aminomalonate with formaldehyde generates an azomethine ylide which can undergo cycloadditions with 1,2-dipolarophiles to form pyrrolidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’aminomalonate de diéthyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. L’aminomalonate de diéthyle avec le formaldéhyde génère un ylide azométhine qui peut subir des cycloadditions avec 1,2-dipolarophiles pour former des pyrrolidines.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Il est de nature hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13433-00-6
Formule moléculaire C7H14ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 211.642
Numéro MDL MFCD00012510
Clé InChI GLFVNTDRBTZJIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl aminomalonate hydrochloride, diethyl 2-aminomalonate hydrochloride, aminomalonic acid diethyl ester hydrochloride, 1,3-diethyl 2-aminopropanedioate hydrochloride, propanedioic acid, amino-, diethyl ester, hydrochloride, diethyl 2-aminopropanedioate hydrochloride, diethyl 2-aminomalonate hcl, diethyl aminomalonate hcl, diethyl 2-aminopropane-1,3-dioate, chloride, pubchem23977
CID PubChem 3084143
Nom IUPAC diéthyle 2-aminopropanedioate ; chlorhydrate
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl aminomalonate hydrochloride
Point de fusion ∼165°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 10 g
Beilstein 3568037
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 211.65
Pourcentage de pureté 98%