Learn More
Bromomalonate de diéthyle, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3778231 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
Code produit. 10510401
Marque: Thermo Scientific Acros 114190250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 685-87-0 | C7H11BrO4 | 239.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 685-87-0
Formule moléculaire C7H11BrO4
Poids moléculaire (g/mol) 239.07
Numéro MDL MFCD00009138
Clé InChI FNJVDWXUKLTFFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl bromomalonate, diethyl 2-bromomalonate, bromomalonic acid diethyl ester, ethyl bromomalonate, diethylbromomalonate, propanedioic acid, bromo-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-bromopropanedioate, diethyl bromopropanedioate, malonic acid, bromo-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-bromo-, 1,3-diethyl ester
CID PubChem 69637
Nom IUPAC 2-Bromopropanedioate de diéthyle
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl bromomalonate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4000g/mL
Point d’ébullition 233°C to 235°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5O2CCH(Br)CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4520 to 1.456
Quantité 25 mL
Beilstein 02, 594
Gravité spécifique 1.4
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 239.07
Pourcentage de pureté 90+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl bromomalonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.