Learn More
Chloromalonate de diéthyle, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4258949 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
25mL
5mL
Code produit. 11905031
Marque: Thermo Scientific Acros 114230050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14064-10-9 | C7H11ClO4 | 194.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14064-10-9
Formule moléculaire C7H11ClO4
Poids moléculaire (g/mol) 194.61
Clé InChI WLWCQKMQYZFTDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl chloromalonate, diethyl 2-chloromalonate, ethyl chloromalonate, ethylmonochloromalonate, propanedioic acid, chloro-, diethyl ester, chloromalonic acid, diethyl ester, diethyl chloropropanedioate, malonic acid, chloro-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-chloropropanedioate, propanedioic acid, 2-chloro-, 1,3-diethyl ester
CID PubChem 84182
Nom IUPAC 2-chloropropanedioate de diéthyle
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl chloromalonate
Point de fusion 221.0°C to 222.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.2040g/mL
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Formule linéaire C2H5O2CCH(Cl)CO2C2H5
Indice de réfraction 1.431
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.204
Poids de la formule 194.61
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl chloromalonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.