Learn More
Di-n-butylmalonate de diéthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11312347
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11312347
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L09902.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 596-75-8
Formule moléculaire C15H28O4
Poids moléculaire (g/mol) 272.385
Numéro MDL MFCD00026842
Clé InChI WHKKUUPZLWUOIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl dibutylmalonate, diethyl 2,2-dibutylmalonate, propanedioic acid, dibutyl-, diethyl ester, diethyl di-n-butylmalonate, diethyldibutylmalonate, malonic acid, dibutyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2,2-dibutyl-, 1,3-diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-dibutylpropanedioate, diethyl=dibutylmalonate, acmc-209mf2
CID PubChem 69000
Nom IUPAC Diéthyl2,2-dibutylpropanedioate
SMILES CCCCC(CCCC)(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl di-n-butylmalonate
Densité 0.95
Point d’ébullition 150°C (12 mmHg)
Indice de réfraction 1.433
Quantité 25 g
Beilstein 518421
Poids de la formule 272.39
Pourcentage de pureté ≥98%