Learn More
Difluoromalonate de diéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11332877
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11332877
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L16042.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 680-65-9 | C7H10F2O4 | 196.15 g/mol
Diethyl difluoromalonate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le difluoromalonate de diéthyle est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 680-65-9
Formule moléculaire C7H10F2O4
Poids moléculaire (g/mol) 196.15
Numéro MDL MFCD00221617
Clé InChI WCRVWLHTROHXBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl 2,2-difluoromalonate, diethyl difluoromalonate, 2,2-difluoro-malonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-difluoropropanedioate, difluoromalonic acid diethyl ester, diethyl2,2-difluoromalonate, propanedioic acid, 2,2-difluoro-, 1,3-diethyl ester, propanedioic acid, difluoro-, diethyl ester, diethyl 2,2-difluoromalonate #, diethyl2,2-difluoropropanedioatev
CID PubChem 260648
Nom IUPAC 2,2-difluoropropanedioate de diéthyle
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl difluoromalonate
Densité 1.179
Point d’ébullition 94°C to 95°C (23 mmHg)
Indice de réfraction 1.38
Quantité 1 g
Beilstein 1783527
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 196.15
Pourcentage de pureté 97%