Learn More
Éther diéthylique, puriss., Honeywell™
Code produit. 15642460
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
135 kg
240 L
Conditionnement:
135kg
1L
2.50L
240L
25L
5L
Code produit. 15642460
Marque: Honeywell Riedel-de Haën 24004240L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 60-29-7
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00011646
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CID PubChem 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nom IUPAC éthoxyéthane
SMILES CCOCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl Ether
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Densité 0.706g/mL at 25°C
Quantité 240 L
Limite d’explosion 0.365
Point d’éclair −40°C (−40°F)
Température d’allumage 320°F
Formule linéaire (CH3CH2)2O
Numéro UN 1155
Beilstein 1696894
Poids de la formule 74.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC)
Qualité puriss.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.