Learn More
Éther diéthylique, puriss. p.a., réactif ACS, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99,8% (CPG), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Product Code. 15663680
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en aluminium
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize'
4 pièces
6 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15663680
missing translation for 'mfr': Honeywell-Riedel-de Haen 322034X5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Certifié pur, contient BHT comme inhibiteur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,8 %
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60-29-7
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00011646
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CID PubChem 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nom IUPAC éthoxyéthane
SMILES CCOCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Diethyl Ether
Point de fusion -116°C
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Aspect Liquid
Densité 0.706g/mL at 25°C
Point d’ébullition 34.6°C
Quantité 4 x 5 L
Limite d’explosion 0.365
Point d’éclair −40°C (−40°F)
Température d’allumage 320°F
Conditionnement Flacon en aluminium
Indice de réfraction n20/D 1.3530
Résidus après évaporation 0 to 0.001 %
Formule linéaire (CH3CH2)2O
Numéro UN UN1155
Beilstein 1696894
Poids de la formule 74.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8% (GC)
Qualité ACS/certifié pur
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diethyl ether
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.