Learn More
Fumarate de diéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-108993 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1kg
2.50kg
250g
Code produit. 10773641
Marque: Thermo Scientific Acros 114380100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 623-91-6 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-91-6
Formule moléculaire C8H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 172.18
Numéro MDL MFCD00064455
Clé InChI IEPRKVQEAMIZSS-AATRIKPKSA-N
Synonyme diethyl fumarate, fumaric acid, diethyl ester, anti-psoriaticum, diethyl 2e-but-2-enedioate, fumaric acid diethyl ester, diethyl e-but-2-enedioate, 2-butenedioic acid e-, diethyl ester, trans-2-butenedioic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid 2e-, diethyl ester, unii-5wbu5a3e8a
CID PubChem 638144
ChEBI CHEBI:87388
Nom IUPAC (E)-but-2-ènedioate de diéthyle
SMILES CCOC(=O)\C=C\C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl fumarate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 1.0°C to 2.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 218.0°C to 219.0°C
Point d’éclair 91°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5O2CCH=CHCO2C2H5
Indice de réfraction 1.4396 to 1.4416
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible.
Poids de la formule 172.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide