Learn More
Phtalate de diéthyle, Mikromol™
Code produit 17928654
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17928654 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17928654 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0006.28
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
phtalate de diéthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl phthalate
CAS 84-66-2
Noms d’analytes ou de composants Diethyl phthalate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H14 O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Diethyl Phthalate
Formule InChI InChI=1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
Nom IUPAC diéthylbenzène-1,2-dicarboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 222.24
Quantité 100 mg
Poids de la formule 222,0892 g/mol