Learn More
Téréphtalate de diéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-109911 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10279640
Marque: Thermo Scientific Acros 407450250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 636-09-9 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 636-09-9
Formule moléculaire C12H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 222.24
Numéro MDL MFCD00039891
Clé InChI ONIHPYYWNBVMID-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl terephthalate, p-diethyl phthalate, diethylterephthalate, terephthalic acid, diethyl ester, 1,4-benzenedicarboxylic acid, diethyl ester, diethyl p-phthalate, terephthalic acid diethyl ester, unii-n97x85l3cd, 1,4-diethyl benzene-1,4-dicarboxylate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-diethyl ester
CID PubChem 12483
Nom IUPAC Diéthylbenzène-1,4-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl terephthalate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 42.0°C to 45.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.1100g/mL
Point d’ébullition 302.0°C
Point d’éclair 117°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.11
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ether,ethanol
Poids de la formule 222.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion