Learn More
Chlorure de diéthylaluminium, 96 %, 25 % p/w dans l’heptane
Code produit. p-7080485
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11366389
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 089035.ND
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-10-6
Formule moléculaire C4H10AlCl
Poids moléculaire (g/mol) 120.56
Numéro MDL MFCD00000459
Clé InChI YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme diethylaluminum chloride, aluminum, chlorodiethyl, diethylaluminium chloride, deac, chlorodiethylaluminum, diethylchloroaluminum, diethylaluminum monochloride, deak, aluminum diethyl monochloride, aluminum, dichlorotetraethyldi
CID PubChem 7277
SMILES CC[Al](Cl)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylaluminum chloride
Couleur Incolore
Point d’éclair −18°C (−1°F)
Odeur Petroleum-like
Formule linéaire (C2H5)2AlCl
Quantité 25 g
Numéro UN UN3394
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with hexane.
Nom IUPAC chloro(diéthyl)alumane
Poids de la formule 120.56
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide