Learn More
Diéthylamine 2000 μg/mL dans l'eau, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30322924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322924 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322924 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA12604500WA2000
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylamine
CAS 109-89-7
Noms d’analytes ou de composants Diethylamine
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C4 H11 N
Concentration 2000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme N-Ethylethanamine, Diethylamine (8CI), DEA, N,N-Diethylamine, Melphalan Imp. K (EP), Melphalan Impurity K, Potassium Clavulanate Impurity I
Formule InChI InChI=1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCNCC
Nom IUPAC N-éthyléthanamine
Solvent or Matrix Eau
Poids moléculaire (g/mol) 73.14
Quantité 1 mL
Poids de la formule 73,0891 g/mol