Learn More
Chlorhydrate de diéthylamine 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11480214
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
Code produit. 11480214
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13637.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Diethylamine hydrochloride acts as a precursor of atrazine and lysergic acid diethylamide. It is also used as a reactant in the production of dyes and pharmaceutical compounds such as ranitidine. Further, it is used in Mannich reaction with paraformaldehyde. In addition to this, it is employed in the synthesis of diethylaminoethyl (DEAE) cottons by reacting with cotton cellulose in the presence of sodium hydroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de diéthylamine agit comme précurseur de l’atrazine et du diéthylamide de l’acide lysergique. Il est également utilisé comme réactif dans la production de colorants et de composés pharmaceutiques tels que la ranitidine. De plus, il est utilisé dans la réaction de Mannich avec le paraformaldéhyde. De plus, il est utilisé dans la synthèse de cotons de diéthylaminoéthyle (DEAE) en réagissant avec de la cellulose de coton en présence d’hydroxyde de sodium.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 660-68-4
Formule moléculaire C4H12ClN
Poids moléculaire (g/mol) 109.597
Numéro MDL MFCD00012499
Clé InChI HDITUCONWLWUJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylamine hydrochloride, diethylammonium chloride, diethyl amine hydrochloride, n-ethylethanamine hydrochloride, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride, unii-ze9v3g1135, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride 1:1, diethylaminehydrochloride, diethylamine hcl, diethyl amine hcl
CID PubChem 10197650
Nom IUPAC N-éthylethanamine ; bromure d’hydrocarbure
SMILES CCNCC.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylamine hydrochloride
Point de fusion 227°C to 230°C
Point d’ébullition 320°C to 330°C
Quantité 250 g
Beilstein 3590084
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,3111
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 109.6
Pourcentage de pureté 99%