Learn More
Diéthylamine, Mikromol™
Code produit 17988879
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17988879 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17988879 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0273.13
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Diéthylamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylamine
CAS 109-89-7
Noms d’analytes ou de composants Diethylamine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H11 N
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme N-Ethylethanamine, Diethylamine (8CI), DEA, N,N-Diethylamine, Melphalan Imp. K (EP), Melphalan Impurity K, Potassium Clavulanate Impurity I
Formule InChI InChI=1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCNCC
Nom IUPAC N-éthyléthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 73.14
Quantité 100 mg
Poids de la formule 73,0891 g/mol