Learn More
Trifluorure de diéthylaminosulfur, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10286650 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10286650
Marque: Thermo Scientific Acros 216110250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 38078-09-0 | C4H10F3NS | 161.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38078-09-0
Formule moléculaire C4H10F3NS
Poids moléculaire (g/mol) 161.18
Numéro MDL MFCD00000363
Clé InChI CSJLBAMHHLJAAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylaminosulfur trifluoride, dast, diethylaminosulphur trifluoride, diethylamino sulfur trifluoride, diethylaminosulfurtrifluoride, diethylaminosulphurtrifluoride, diethylamino sulphur trifluoride, unii-78622bv6ij, sulfur, n-ethylethanaminato trifluoro-, t-4
CID PubChem 123472
Nom IUPAC N-éthyl-N-(trifluoro-$l^{4}-sulfanyl)éthanamine
SMILES CCN(CC)S(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylaminosulfur trifluoride
Couleur Marron à jaune
Densité 1.3160g/mL
Point d’ébullition 30.0°C to 32.0°C (3.0 mmHg)
Point d’éclair 23°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (C2H5)2NSF3
Indice de réfraction 1.4100 to 1.4160
Quantité 25 g
Fieser 06,183; 10,142; 12,183; 13,110; 16,128
Merck Index 15, 3124
Gravité spécifique 1.316
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in benzene,thf,ether,diglyme and,dichloroethylene
Poids de la formule 161.18
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide fumant
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethylaminosulfur trifluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Substances et mélanges autoréactifs Type B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H241-Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.