Learn More
Diéthylène glycol, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10665542 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10665542 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10510561 1 L Flacon en verre 1L
10649083 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10665542 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121160025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    89.65€ / 2.5L
    Économisez 19.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 111-46-6 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-46-6
Formule moléculaire C4H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 106.12
Numéro MDL MFCD00002882
Clé InChI MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
CID PubChem 8117
ChEBI CHEBI:46807
SMILES OCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylene glycol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -10.0°C
Densité 1.1100g/mL
Point d’ébullition 245.0°C
Point d’éclair 143°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HOCH2CH2)2O
Indice de réfraction 1.4450 to 1.4480
Quantité 2.5 L
Beilstein 01, 468
Merck Index 15, 3131
Gravité spécifique 1.11
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, ether,, ethylene glycol, insoluble in benzene, toluene, carbon, tetrachloride and aliphatic hydrocarbons
Nom IUPAC 2-(2-hydroxyéthoxy)éthanol
Viscosité 38 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 106.12
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide huileux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethylene glycol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.