Learn More
Diéthylène glycol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394489
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394489 250 g 250g
11407766 500 g 500g
11417766 2500 g 2500g
11427766 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11394489 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14728.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 111-46-6 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
Diethylene glycol is used as an important industrial solvent due to its characteristic properties like high boiling point, high viscosity and low vapor loss. It is widely used in the manufacture of unsaturated polyester resins, polyurethanes, nitrocellulose, resins and plasticizers. It plays an important role as a building block in the preparation of morpholine and 1,4-dioxane. It finds application as a heat transfer fluid in the chemical industry due to its low freezing point. As a lubricant, it is used in glass-grinding aids, fiber-finish component and cement-grinding aids. It is also used in natural gas to remove water and other impurities. It is an active component of brake fluid, artificial fog solutions and wallpaper strippers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diéthylèneglycol est utilisé comme solvant industriel important en raison de ses propriétés caractéristiques telles que le point d’ébullition élevé, la viscosité élevée et la faible perte de vapeur. Il est largement utilisé dans la fabrication de résines de polyester non saturé, de polyuréthanes, de nitrate de cellulose, de résines et de plastifiants. Il joue un rôle important en tant que bloc de construction dans la préparation de la morpholine et du 1,4-dioxane. Il trouve l’application comme un liquide caloporteur dans l’industrie chimique en raison de son faible point de congélation. En tant que lubrifiant, il est utilisé dans les adjuvants de broyage de verre, les composants de finition fibreuse et les agents de broyage du ciment. Il est également utilisé pour le gaz naturel pour éliminer l’eau et d’autres impuretés. Il s’agit d’un composant actif du liquide de frein, des solutions de brouillard artificiel et des décolleuses de papier peint.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’alcool, l’éther, l’acétone et l’éthylène glycol.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à la chaleur. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et le zinc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-46-6
Formule moléculaire C4H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 106.12
Numéro MDL MFCD00002882
Clé InChI MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
CID PubChem 8117
ChEBI CHEBI:46807
SMILES OCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylene glycol
Point de fusion -10°C
Densité 1.118
Point d’ébullition 245°C to 246°C
Point d’éclair 143°C (289°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Nearly Odorless
Formule linéaire (HOCH2CH2)2O
Indice de réfraction 1.447
Quantité 250 g
Beilstein 969209
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,3119
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,ether,acetone,and ethylene glycol.
Nom IUPAC 2-(2-hydroxyéthoxy)éthan-1-ol
Poids de la formule 106.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethylene glycol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylene glycol