Learn More
Éther diéthylèneglycol dibutylique, 99+ %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10103880 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10103880 1 L Flacon en verre 1L
10470851 250 mL Flacon en verre 250mL
11914741 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10103880 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 194980010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    123.00€ / 1L
    Économisez 4.00€
    3% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 112-73-2 | C12H26O3 | 218.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-73-2
Formule moléculaire C12H26O3
Poids moléculaire (g/mol) 218.34
Clé InChI KZVBBTZJMSWGTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylene glycol dibutyl ether, bis 2-butoxyethyl ether, dibutyl carbitol, butyl diglyme, 1-2-2-butoxyethoxy ethoxy butane, 5,8,11-trioxapentadecane, ether, bis butoxyethyl, 2,2'-dibutoxyethyl ether, ether, bis 2-butoxyethyl
CID PubChem 8210
Nom IUPAC 1-[2-(2-butoxyéthoxy)éthoxy]butane
SMILES CCCCOCCOCCOCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylene glycol dibutyl ether
Point de fusion -60.0°C
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 256.0°C
Point d’éclair 118°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)3OCH2CH2]2O
Indice de réfraction 1.4225 to 1.4245
Quantité 1 L
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: moderate soluble (3g/L at 20°C). Other solubilities: soluble in chloroform
Viscosité 2.39 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 218.34
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Pures
Forme physique Liquide