Learn More
Éther diéthylique de diéthylène glycol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498077 500 mL 500mL
11304499 100 mL 100mL
11408087 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498077 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17478.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 112-36-7 | C8H18O3 | 162.229 g/mol
Diethylene glycol diethyl ether is used as a solvent for reactions performed at higher temperatures. It is involved in the preparation of nitrocellulose, resins and adhesives. It is utilized as a scrubbing medium to absorb carbonyl sulfide (COS), an impurity in petroleum refineries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther diéthylique de diéthylèneglycol est utilisé comme solvant pour les réactions effectuées à des températures plus élevées. Il participe à la préparation de nitrate de cellulose, de résines et d’adhésifs. Il est utilisé comme milieu de lavage pour absorber le sulfure de carbonyle (COS), une impureté dans les raffineries de pétrole.
Solubilité
Miscible aux hydrocarbures, à l’éthanol, à l’éther éthylique et aux solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-36-7
Formule moléculaire C8H18O3
Poids moléculaire (g/mol) 162.229
Numéro MDL MFCD00009254
Clé InChI RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylene glycol diethyl ether, 2-ethoxyethyl ether, diethyl carbitol, ethyl diglyme, 1-ethoxy-2-2-ethoxyethoxy ethane, bis 2-ethoxyethyl ether, diethyldiethylene glycol, 3,6,9-trioxaundecane, degdee, ether, bis 2-ethoxyethyl
CID PubChem 8179
ChEBI CHEBI:44664
Nom IUPAC 1-éthoxy-2-(2-éthoxyéthoxy)éthane
SMILES CCOCCOCCOCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylene glycol diethyl ether
Point de fusion -44°C
Densité 0.909
Point d’ébullition 188°C to 190°C
Point d’éclair 71°C (160°F)
Odeur Weak
Formule linéaire (CH3CH2OCH2CH2)2O
Indice de réfraction 1.412
Quantité 500 mL
Beilstein 1699259
Merck Index 14,3118
Informations sur la solubilité Miscible with hydrocarbons,ethanol,ethyl ether and organic solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 162.23
Pourcentage de pureté 99%