Learn More
Éther divinylique de diéthylène glycol, 98 %, stab. Hydroxyde de potassium 0,1 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333196
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11333196 50 g 50g
11323196 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11333196 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12501.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 764-99-8 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
Diethylene glycol divinyl ether is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther divinylique de diéthylène glycol est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans l‘obscurité. Incompatible avec les agents oxydants et la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 764-99-8
Formule moléculaire C8H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 158.197
Numéro MDL MFCD00054610
Clé InChI SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylene glycol divinyl ether, divinylcarbitol, dvedeg, dvedeg russian, ether, bis 2-vinyloxy ethyl, ethene, 1,1'-oxybis 2,1-ethanediyloxy bis, 3,6,9-trioxaundeca-1,10-diene, unii-abm90y2g95, divinyl ether diethylenglykolu, bis 2-vinyloxy ethyl ether
CID PubChem 12998
Nom IUPAC 1-éthénoxy-2-(2-éthénoxyéthoxy)éthane
SMILES C=COCCOCCOC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylene glycol divinyl ether
Note relative au nom stabilized 0.1% potassium hydroxide
Point de fusion -21°C
Densité 0.968
Point d’ébullition 198°C to 199°C
Point d’éclair 83°C (181°F)
Indice de réfraction 1.447
Quantité 50 g
Beilstein 1752316
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 98%