Learn More
Diéthylène glycol éther éthylique, TRC
Code produit 30135548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
Conditionnement:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135548 250 g 250g
17908024 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135548 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD444355250G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-90-0
Formule moléculaire C6 H14 O3
Poids moléculaire (g/mol) 134.17
Synonyme Ethanol, 2-(β-ethoxyethoxy)- (3CI), 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, 1-Hydroxy-3,6-dioxaoctane, 2-(2-Ethoxyethoxy)ethan-1-ol, 2-(2'-Ethoxyethoxy)ethanol, 3,6-Dioxa-1-octanol, Carbitol, Carbitol Solvent Low, Diethylene glycol ethyl ether, Diethylene glycol monoethyl ether, Diglycol monoethyl ether, Dioxitol, Dowanol DE, Ektasolve DE, Ethanol, 2,2'-oxybis-, monoethyl ether, Ethoxydiethylene glycol, Ethyl Diglysolv, Ethyl carbitol, Ethyl digol, Ethyldiethylene glycol, Ethylene diglycol monoethyl ether, NSC 408451, O-Ethyl digol, Poly-Solv DE, Seahosol DG, Seahosol DG-L, Seahosol DG-S, Shihozoru DG, Solvolsol, Transcutol, Transcutol CG, Transcutol HP, Transcutol P, Trivalin SF
Nom IUPAC 2-(2-éthoxyéthoxy)éthanol
SMILES CCOCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylene glycol-monoethylether
Quantité 250 g
Formule InChI InChI=1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3
Poids de la formule 134.0943