Spécification
| Point de fusion | -10°C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 245°C |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Quantité | 25 L |
| Nom IUPAC | 2-(2-hydroxyéthoxy)éthanol |
| Poids de la formule | 106.12g/mol |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Diethylene glycol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.