Learn More
Diethylene Glycol Methyl Ether, ≥99.0%, Reagent grade, Honeywell™
Code produit 15688430 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15688430 4 L Flacon en verre 4L
15665870 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15688430 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 5795484L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, ≥ 99,0%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-77-3
Formule moléculaire C5H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 120.15
Numéro MDL MFCD00002871,MFCD00084416
Clé InChI SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
CID PubChem 8134
ChEBI CHEBI:44836
Nom IUPAC 2-(2-methoxyethoxy)ethan-1-ol
SMILES COCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylene glycol methyl ether
Densité 1.023g/mL at 25°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Quantité 4 L
Beilstein 1697812
Densité de vapeur 4.14 (vs air)
Poids de la formule 120.15g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0%