Learn More
Éther monohexylique du diéthylène glycol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Conditionnement:
10000mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495656 2500 mL 2500mL
11485656 500 mL 500mL
11405666 10,000 mL 10000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495656 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20774.0F
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 112-59-4 | C10H22O3 | 190.28 g/mol
Used as a solvent for coatings and degreasing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme solvant pour les revêtements et le dégraissage.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-59-4
Formule moléculaire C10H22O3
Poids moléculaire (g/mol) 190.28
Numéro MDL MFCD00010703
Clé InChI GZMAAYIALGURDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylene glycol monohexyl ether, 2-2-hexyloxyethoxy ethanol, hexol carbitol, hexyl carbitol, n-hexyl carbitol, n-hexoxyethoxyethanol, 3,6-dioxadodecanol-1, ethanol, 2-2-hexyloxy ethoxy, hexyldiglycol, hexylkarbitol
CID PubChem 8199
Nom IUPAC 2-(2-hexoxyéthoxy)éthanol
SMILES CCCCCCOCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylene glycol mono-n-hexyl ether
Point de fusion -40°C
Densité 0.932
Point d’ébullition 259°C to 261°C
Point d’éclair 123°C (253°F)
Formule linéaire HOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)5CH3
Indice de réfraction 1.437
Quantité 2500 mL
Beilstein 1743959
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 190.28
Pourcentage de pureté 97%