Learn More
Acide diéthylènetriaminepentaacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11454323
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
Code produit. 11454323
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10926.0I
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 67-43-6 | C14H23N3O10 | 393.349 g/mol
Diethylenetriaminepentaacetic acid is used as chelating agent and forms complexes with metal ions. It finds application as a magnetic resonance imaging (MRI) contrasting agent, since it improves the image by forming a complex with a gadolinium ion. It can also be used for treatment of radioactive materials such as plutonium, americium and other actinides. It is an active component of manganese and zinc fertilizers used in agrochemical industry. It acts as a color inhibitor and is used in the production of acrylon. It is also used in soaps as a water softener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide diéthylènetriaminepentaacétique est utilisé comme agent chélateur et forme des complexes avec des ions métalliques. Il est utilisé comme produit de contraste en imagerie par résonance magnétique (IRM), car il améliore l’image par complexation avec l’ion gadolinium. Il peut également être utilisé pour le traitement de matières radioactives telles que le plutonium, l’américium et d’autres actinides. Il s’agit d’un composant actif des engrais au manganèse et au zinc utilisés dans l’industrie agrochimique. Il agit comme inhibiteur de couleur et est utilisé dans la production d’acrylon. Il est également utilisé dans les savons comme adoucissant d’eau.
Solubilité
Soluble dans l’eau et les alcalis.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-43-6
Formule moléculaire C14H23N3O10
Poids moléculaire (g/mol) 393.349
Numéro MDL MFCD00004289
Clé InChI QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentetic acid, diethylenetriaminepentaacetic acid, dtpa, detapac, complexon v, detarex, perma kleer, titriplex v, monaquest cai, hamp-ex acid
CID PubChem 3053
ChEBI CHEBI:35739
Nom IUPAC 2-[bis[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl]amino]acétique
SMILES C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylenetriaminepentaacetic acid
Point de fusion ∼220°C (decomposition)
Densité 1.56
Odeur Odorless
Quantité 5000 g
Beilstein 1810219
Merck Index 14,7125
Informations sur la solubilité Soluble in water and alkali.
Poids de la formule 393.35
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.