Learn More
Chem-Lab Diethylether ar (99.5+% (C2H5)
Marque: Chem-Lab CL00.0405.2500
Diethylether ar (99.5+% (C2H5)
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Diethylether a.r.
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Diethylether