Learn More
phtalate de diéthylhexyle (bis-(2-éthylhexyle) phtalate), Mikromol™
Code produit 30050314
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050314 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050314 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0334.01
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
phtalate de diéthylhexyle (bis-(2-éthylhexyle) phtalate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester
CAS 117-81-7
Noms d’analytes ou de composants Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C24 H38 O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Diethylhexylphthalate, Bis-(2-ethylhexyl) Phthalate, Plastic additive 01, DEHP
Formule InChI InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
Nom IUPAC bis(2-éthylhexyl) benzène-1,2-dicarboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 390.56
Quantité 500 mg
Poids de la formule 390.277 g/mol