Learn More
Diéthylsilane, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11359175 5 g 5g
11369175 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11359175 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16468.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.73€
    58.65€ / 5g
    Économisez 14.08€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 542-91-6 | C4H10Si | 86.209 g/mol
Diethylsilane is used as a precursor to prepare (3-allylsulfanyl-propyl)-diethyl-silane by using (Ph3P)3RhCl as reagent. It is also used in the chemical vapor deposition of SiO2 for microelectronics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diéthylsilane est utilisé comme précurseur pour préparer le (3-allylsulfanyl-propyl)-diéthyl-silane en utilisant le (Ph3P)3RhCl comme réactif. Il est également utilisé dans le dépôt de vapeur chimique de SiO2 en microélectronique.
Solubilité
Miscible avec le térahydrofurane, l’éther diéthylique, le 1,4-dioxane et le benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases, l’oxygène et l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 542-91-6
Formule moléculaire C4H10Si
Poids moléculaire (g/mol) 86.209
Numéro MDL MFCD00039877
Clé InChI KZZFGAYUBYCTNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylsilane, silane, diethyl, unii-t6ea843e4k, c2h5 2sih2, 3-silapentane, silane, diethyl-,, diethylsilylene radical, diethylsilane, high purity min
CID PubChem 6327565
Nom IUPAC diéthylsilicium
SMILES CC[Si]CC
Spezifikation
Point d’ébullition 56°C
Nom chimique ou matériau Diethylsilane
Point de fusion -132°C
Quantité 5 g
Point d’éclair −20°C (−4°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.392
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.684
Numéro UN UN1993
Beilstein 1730902
Merck Index 14,3128
Informations sur la solubilité Miscible with terahydrofuran,diethyl ether,1,4-dioxane and benzene.
Poids de la formule 88.23
Pourcentage de pureté ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.