Learn More
Diéthylstilbestrol, LoGiCal
Code produit 30463859
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30463859 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463859 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1628.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylstilbestrol
CAS 56-53-1
Noms d’analytes ou de composants Diethylstilbestrol
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H20 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Diethylstilbestrol, (E)-4,4'-(1,2-diethylethene-1,2-diyl)diphenol, Phenol, 4,4'-(1,2-diethyl-1,2-ethenediyl)bis-, (E)-, (E)-3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-3-hexene, (E)-4,4'-(1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl)bisphenol, (E)-Diethylstilbestrol, 4,4'-Dihydroxydiethylstilbene, Agostilben, Antigestil, Bertrol, Bio-des, Bufon, Comestrol, Cyren, Cyren A, DEB, DES, DES (synthetic estrogen), Dawe's destrol, Di-Estryl, DiBestrol 2 Premix, Distilbene, Domestrol, Estilbin MCO, Estrobene, Estromenin, Estrosyn, Fonatol, Grafestrol, Hi-Bestrol, Iscovesco, Menostilbeen, Microest, Milestrol, NSC 3070, Neo-Oestranol I, Oestrogenine, Oestromenin, Oestromensyl, Oestromon, Pabestrol, Palestrol, Rumestrol 1, Rumestrol 2, Serral, Sexocretin, Sibol, Stil, Stil-Rol, Stilbestrol, Stilbetin, Stilboefral, Stilboestroform, Stilboestrol, Stilkap, Synestrin, Synthoestrin, Synthofolin, Syntofolin, Vagestrol, trans-Diethylstilbestrol, 4,4'-Stilbenediol, alpha,alpha'-diethyl-, (E)-, 4,4'-Stilbenediol, alpha,alpha'-diethyl-, trans-, 4,4'-Dihydroxy-alpha,beta-diethylstilbene, trans-4,4'-Dihydroxy-alpha,beta-diethylstilbene, trans-alpha,alpha'-Diethyl-4,4'-dihydroxystilbene, trans-alpha,alpha'-Diethyl-4,4'-stilbenediol, alpha,alpha'-Diethyl-4,4'-stilbenediol, alpha,alpha'-Diethylstilbenediol
Formule InChI InChI=1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+
Type de solution Neat
SMILES CC\C(=C(\CC)/c1ccc(O)cc1)\c2ccc(O)cc2
Nom IUPAC 4-[(3E)-4-(4-hydroxyphenyl)hex-3-en-3-yl]phenol
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 268.35
Quantité 10 mg
Poids de la formule 268.1463 g/mol