Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Milieu au thioglycolate liquide
Click to view available options
Quantité:
10 000 g
2000 g
500 g
Type d’emballage:
Flacon
Seau
Type de milieu:
Milieu au thioglycolate liquide
Conditionnement:
10kg
2kg
500g
Description
- Formule : Produit de digestion pancréatique de caséine 15 g/l, extrait de levure 5 g/l, dextrose 5,5 g/l, chlorure de sodium 2,5 g/l, L-cystine 0,5 g/l, thioglycolate de sodium 0,5 g/l, gélose 0,75 g/l, résazurine 1 mg/l
Certifications
AOAC, BAM, BS12, COMPF, EP, USDA, USP
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | AOAC, BAM, BS12, COMPF, EP, USDA, USP |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Milieu au thioglycolate liquide |
| Type de produit | Milieu au thioglycolate liquide |
| Formule | Produit de digestion pancréatique de caséine 15 g/l, extrait de levure 5 g/l, dextrose 5,5 g/l, chlorure de sodium 2,5 g/l, L-cystine 0,5g/l, thioglycolate de sodium 0,5 g/l, gélose 0,75 g/l, résazurine 1 mg/l |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour les tests de stérilité |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |