Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Gélose entérique Hektoen
Click to view available options
Quantité:
500 g
Type d’emballage:
Flacon
Type de milieu:
Gélose HE
Conditionnement:
500g
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, MCM9, SMD |
| Contenu et stockage | <30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Gélose HE |
| Type de produit | Gélose entérique Hektoen |
| Formule | Protéose peptone 12 g/l, extrait de levure 3 g/l, sels biliaires n° 3 9 g/l, lactose 12 g/l, saccharose 12 g/l, salicine 2 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, thiosulfate de sodium 5 g/l, citrate d’ammonium ferrique 1,5 g/l, gélose 14 g/l, bleu de bromothymol 65 mg/l, fuchsine acide 0,1 g/l |
| À utiliser avec (application) | Isolement et culture de micro-organismes entériques à Gram négatif, en particulier Shigella, à partir de divers échantillons cliniques et non cliniques |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hektoen Enteric Agar
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- MIXTURE LIST-Contient: bile extract, sodiumpyruvate