Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Gélose pour détection de coliformes fécaux par filtration sur membrane (mFC)
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Description
- À utiliser avec l’acide rosolique
- Formule : Tryptose 10 g/l, protéose peptone n° 3 5 g/l, extrait de levure 3 g/l, lactose 12,5 g/l, sels biliaires n° 3 1,5 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, gélose 15 g/l, bleu d’aniline 0,1 g/l
Certifications
AOAC, CCAM, EPA, SMWW
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | AOAC, CCAM, EPA, SMWW |
| Contenu et stockage | Réfrigéré |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Gélose mFC |
| Type de produit | Gélose pour bactéries coliformes fécales par filtration sur membrane |
| Formule | Tryptose 10 g/l, protéose peptone n° 3 5 g/l, extrait de levure 3 g/l, lactose 12,5 g/l, sels biliaires n° 3 1,5 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, gélose 15 g/l, bleu d’aniline 0,1 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour l’acide rosolique dans la culture et le dénombrement des coliformes fécaux par la technique de filtration à membrane à des températures élevées |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: bile salts No. 3