Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Gélose pour détection de coliformes fécaux par filtration sur membrane (mFC)
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Description
- À utiliser avec l’acide rosolique
- Formule : Tryptose 10 g/l, protéose peptone n° 3 5 g/l, extrait de levure 3 g/l, lactose 12,5 g/l, sels biliaires n° 3 1,5 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, gélose 15 g/l, bleu d’aniline 0,1 g/l
Certifications
AOAC, CCAM, EPA, SMWW
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | AOAC, CCAM, EPA, SMWW |
| Contenu et stockage | Réfrigéré |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Gélose mFC |
| Type de produit | Gélose pour coliformes fécaux membranaires |
| Formule | Tryptose 10 g/l, protéose peptone n° 3 5 g/l, extrait de levure 3 g/l, lactose 12,5 g/l, sels biliaires n° 3 1,5 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, gélose 15 g/l, bleu d’aniline 0,1 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour l’acide rosolique dans la culture et le dénombrement des coliformes fécaux par la technique de filtration à membrane à des températures élevées |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 100 g |