Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Bouillon nutritif
Click to view available options
:
Bouillon nutritif ; seau ; 2 kg
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | AOAC, BAM, CCAM, COMPF, SMD |
| Contenu et stockage | <30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Bouillon nutritif |
| Type de produit | Bouillon nutritif |
| Formule | Extrait de bœuf 3 g/l, peptone 5 g/l |
| À utiliser avec (application) | Milieu à usage général pour la culture de micro-organismes ayant des besoins nutritionnels non exigeants |
| Type d’emballage | Seau |
| Quantité | 2 kg |