Learn More
BD Glycérol Difco™
Code produit. 11782884
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 11782884
Marque: BD 228220
Utilisé comme fixateur, dans des milieux de conservation bactériens et dans l’isolement et la culture de nombreux organismes. Le glycérol BD™ Difco™ est un alcool hautement purifié qui aide à favoriser la croissance d’une grande variété de microorganismes, y compris les espèces mycobactériennes et les bactéries exigeantes.
Le glycérol est un alcool visqueux, hautement purifié et fermentable souvent utilisé pour compléter la base des milieux de culture (p. ex. gélose). Le glycérol est mélangé dans la solution avec la base de culture pour favoriser la croissance d’une grande variété de microorganismes.
  • Numéro CAS : 56-81-5
  • Numéro EC : 200-289-5
  • Formule chimique : C3H8O3
  • Masse molaire : 92,09g/mol
  • Densité : 1,261 g/cm3
  • Solubilité dans l’eau : miscible
  • Viscosité : 1,412 Pa•s
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO / DIS, 11014
Couleur Incolore
Contenu et stockage 15°C à 30°C
Additif Glycérol
Forme Liquide très visqueux
À utiliser avec (application) Milieux de conservation bactériens et dans l’isolement et la culture de nombreux organismes
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g